Learn More
Fitantriol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Phytantriol |
| CAS | 74563-64-7 |
| Fórmula molecular | C20H42O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C(O)CO |
| Nombre IUPAC | 3,7,11,15-tetrametilhexadecano-1,2,3-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 330.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.3134 |