Learn More
Ácido fitanoico, TRC
Código de producto. 30413508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30413508 1 g 1 g
30418093 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30413508 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP1472001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phytanoic Acid
CAS 14721-66-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20 H40 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,7,11,15-Tetramethylhexadecanoic Acid, NSC 108698, Phytanic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C20H40O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h16-19H,6-15H2,1-5H3,(H,21,22)
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3,7,11,15-tetrametilhexadecanoico
Peso molecular (g/mol) 312.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.3028
Porcentaje de pureza >95