Learn More
Fitano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phytane |
| CAS | 638-36-8 |
| Fórmula molecular | C20 H42 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Hexadecane','2,6,10,14-tetramethyl-, Phytane (6CI), 2,6,10,14-Tetramethylhexadecane, Phytan, Tetrahydroneophytadiene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H42/c1-7-18(4)12-9-14-20(6)16-10-15-19(5)13-8-11-17(2)3/h17-20H,7-16H2,1-6H3 |
| SMILES | CCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,6,10,14-tetrametilhexadecano |
| Peso molecular (g/mol) | 282.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.3287 |