Learn More
Salicilato de fisostigmina, LoGiCal
Código de producto. 30461767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461767 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461767 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1707.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eserine Salicylate
CAS 57-64-7
Nombres de analitos o componentes Eserine Salicylate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H21 N3 O2 . C7 H6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Physostigmine salicylate, (3aS,8aR)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl methylcarbamate salicylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with (3aS,8aR)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl methylcarbamate (1:1) (9CI), Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl methylcarbamate (1:1), Physostigmine salicylate (6CI), Physostigmine, monosalicylate (8CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, methylcarbamate (ester), (3aS,8aR)-, mono(2-hydroxybenzoate) (salt) (9CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, methylcarbamate (ester), (3aS-cis)-, mono(2-hydroxybenzoate) (salt), Salicylic acid, compd. with physostigmine (1:1) (8CI), (-)-Physostigmine salicylate, Eserine salicylate, Isopto Eserine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N3O2.C7H6O3/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);1-4,8H,(H,9,10)/t13-,15+;/m1./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CNC(=O)Oc1ccc2N(C)[C@H]3N(C)CC[C@@]3(C)c2c1.OC(=O)c4ccccc4O
Nombre IUPAC N-metilcarbamato [(3aR,8bS)-3,4,8b-trimetil-2,3a-dihidro-1H-pirrolo[2,3-b]indol-7-il]; ácido 2-hidroxibenzoico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 413.47
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 413,1951 g/mol