Learn More
Fisostigmina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Physostigmine-d3 |
| CAS | 1217704-11-4 |
| Fórmula molecular | C15 D3 H18 N3 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Physostigmine-d3, rac-Physostigmine-d3, (±)-Physostigmine-d3, (±)-Physostigmine-D3 (N-methylcarbamate-D3), rel-(3aS,8aR)-1,2,3,3a,8,8a-Hexahydro-1,3a,8-trimethylpyrrolo[2,3-b]indol-5-ol 5-[N-(methyl-d3)carbamate] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21N3O2/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19)/t13-,15+/m1/s1/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1ccc2N(C)[C@H]3N(C)CC[C@@]3(C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | [(3aR,8bS)-3,4,8b-trimetil-2,3a-dihidro-1H-pirrolo[2,3-b]indol-7-il] N-(trideuteriometil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 278.365 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.182 |