Learn More
Fisostigmina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319936 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319936 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16192600AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eserine Sulfate
CAS 57-47-6
Nombres de analitos o componentes Eserine Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H21 N3 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Eserine, Physostigmine (8CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, methylcarbamate (ester), (3aS,8aR)- (9CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, methylcarbamate (ester), (3aS-cis)-, (-)-Eserine, (-)-Physostigmine, Cogmine, Eserine, Esromiotin, MCV 4484, NIH 10421, NSC 30782, Physostol, Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-, 5-(N-methylcarbamate), (3aS,8aR)-
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N3O2/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19)/t13-,15+/m1/s1
SMILES CNC(=O)Oc1ccc2N(C)[C@H]3N(C)CC[C@@]3(C)c2c1
Nombre IUPAC N-metilcarbamato [(3aR,8bS)-3,4,8b-trimetil-2,3a-dihidro-1H-pirrolo[2,3-b]indol-7-il]
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 275.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.1634 g/mol