Learn More
Physcion-d3, TRC
Código de producto. 30426046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426046 10 mg 10 miligramos
30421922 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30426046 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP39800210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215751-27-1
Fórmula molecular C16H9D3O5
Peso molecular (g/mol) 287.28
Sinónimo 1,8-Dihydroxy-3-(methoxy-d3)-6-methyl-9,10-anthracenedione, 6-(Methoxy-d3)chrysophanic Acid, 1,8-Dihydroxy-3-methyl-6-
Nombre IUPAC 1,8-dihidroxi-3-(metoxi-d3)-6-metilantraceno-9,10-dión
SMILES O=C1C2=C(C(O)=CC(C)=C2)C(C3=C(O)C=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C31)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Physcion-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O5/c1-7-3-9-13(11(17)4-7)16(20)14-10(15(9)19)5-8(21-2)6-12(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3/i2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.09