Learn More
MedChemExpress Physcion
Código de producto. 16438868
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16438868 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16438868 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0108
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Physcion (Parietin) is an anthraquinone isolated from traditional Chinese medicine Radix et Rhizoma Rhei, acts as an inhibitor of 6-phosphogluconate dehydrogenase, with an IC50 and a Kd of 38.5 μM and 26.0 μM, respectively. Physcion (Parietin) exhibits laxative, hepatoprotective, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-proliferative and anti-tumor effects.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 284.26 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 521-61-9
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad THF : 2.5 mg/mL (8.79 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMF : 1 mg/mL (3.52 mM∣Need ultrasonic) ∣Acetone : <1 mg/mL (insoluble) ∣Ethanol : <1 mg/mL (insoluble)
Sinónimo Parietin∣ Rheochrysidin
Objetivo Bacterial