Learn More
Physcion 1-Beta-D-Glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Physcion 1-beta-D-Glucopyranoside |
| CAS | 26296-54-8 |
| Fórmula molecular | C22H22O10 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Physcionin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22O10/c1-8-3-10-16(19(27)15-11(17(10)25)5-9(30-2)6-12(15)24)13(4-8)31-22-21(29)20(28)18(26)14(7-23)32-22/h3-6,14,18,20-24,26,28-29H,7H2,1-2H3/t14-,18-,20+,21-,22-/m1/s1 |
| SMILES | O=C1C2=C(C(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC(C)=C2)C(C4=C(O)C=C(OC)C=C41)=O |
| Nombre IUPAC | 1-hidroxi-3-metoxi-6-metil-8-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)antraceno-9,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 446.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.12 |