Learn More
uvex Guantes de seguridad Phynomic XG con revestimiento de espuma Aqua-Polymer Xtra Grip
Código de producto. 15356912 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
10 pares
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15356912 10 cada uno
15376912 6 cada uno
15396912 8 cada uno
15306922 9 cada uno
15366912 11 cada uno
15386912 7 cada uno
17260381 12 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15356912 Proveedor uvex N.º de proveedor 6007010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.00€
    5.52€ / paquete de 1
    Ahorro 7.48€
    57% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de la serie Phynomic Uvex™ son ideales para todos los tipos de trabajos en los que se requiere un alto nivel de sensibilidad.Estos guantes de seguridad actúan como una segunda piel y son especialmente ligeros y flexibles, sin una sensación de sudor inmediato en las manos.El revestimiento de espuma Aqua-Polymer Xtra Grip mejora el agarre en condiciones aceitosas.
  • El revestimiento de espuma Aqua-Polymer Xtra Grip es transpirable y proporciona un alto nivel de resistencia a la abrasión mecánica
  • Capacidades de agarre mejoradas en áreas aceitosas
  • Sensación táctil al montar piezas aceitosas
  • Ideal para trabajos de precisión, mantenimiento, reparaciones y procesamiento de metales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Espuma Aqua-Polymer
Color Negro, Gris
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Spandex, Poliamida
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 10
Modelo Guante de mano completa
Norma EN388 4121X
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie Phynomic XG