Learn More
uvex Guantes resistentes al agua Phynomic WET con revestimiento de espuma Aqua-Polymer
Código de producto. p-7236903 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
10 pares
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15336912 8 cada uno
15346912 9 cada uno
15396902 10 cada uno
15306912 11 cada uno
17270371 12 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15336912 Proveedor uvex N.º de proveedor 6006008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de la serie Phynomic Uvex™ son ideales para todos los tipos de trabajos en los que se requiere un alto nivel de sensibilidad.Estos guantes de seguridad actúan como una segunda piel y son especialmente ligeros y flexibles, sin una sensación de sudor inmediato en las manos.El revestimiento de espuma Aqua-Polymer ofrece un alto nivel de protección contra la humedad.
  • Guantes de seguridad repelentes al agua con revestimiento de espuma de polímero acuático para uso en exteriores.
  • El revestimiento transpirable es duradero para proporcionar un alto grado de resistencia a la abrasión mecánica
  • Capacidades de agarre mejoradas en zonas húmedas y mojadas
  • Sensación táctil al montar piezas
  • Ideal para trabajos de precisión, mantenimiento y reparaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Espuma Aqua-Polymer
Color Azul, Negro
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Material Spandex, Poliamida
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 8
Modelo Guante de mano completa
Norma EN388 3131X
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie Phynomic WET