Learn More
uvex Guantes resistentes al agua Phynomic WET con revestimiento de espuma Aqua-Polymer
Código de producto. 15306912 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
10 pares
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15306912 11 cada uno
15336912 8 cada uno
15346912 9 cada uno
15396902 10 cada uno
17270371 12 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15306912 Proveedor uvex N.º de proveedor 6006011
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de la serie Phynomic Uvex™ son ideales para todos los tipos de trabajos en los que se requiere un alto nivel de sensibilidad.Estos guantes de seguridad actúan como una segunda piel y son especialmente ligeros y flexibles, sin una sensación de sudor inmediato en las manos.El revestimiento de espuma Aqua-Polymer ofrece un alto nivel de protección contra la humedad.
  • Guantes de seguridad repelentes al agua con revestimiento de espuma de polímero acuático para uso en exteriores.
  • El revestimiento transpirable es duradero para proporcionar un alto grado de resistencia a la abrasión mecánica
  • Capacidades de agarre mejoradas en zonas húmedas y mojadas
  • Sensación táctil al montar piezas
  • Ideal para trabajos de precisión, mantenimiento y reparaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Espuma Aqua-Polymer
Color Azul, Negro
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Material Spandex, Poliamida
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 11
Modelo Guante de mano completa
Norma EN388 3131X
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie Phynomic WET