Learn More
uvex Guantes de seguridad blancos Phynomic Lite
Código de producto. 17290351 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
1 par
10 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17290351 11 10 pares
17230351 5 1 par
17240351 6 1 par
17250351 7 10 pares
17260351 8 10 pares
17270351 9 10 pares
17280351 10 10 pares
17200361 12 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17290351 Proveedor uvex N.º de proveedor 6004111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.20€
    54.10€ / 10 pares
    Ahorro 4.10€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Estos guantes ligeros se han fabricado a partir de una combinación de poliamida y elastano, con impregnación de Aqua-Polymer en la palma/punta de los dedos para aumentar la durabilidad y la destreza.
  • Su estructura extremadamente ligera hace que estos guantes sean adecuados para tareas especialmente delicadas
  • Impregnación de Aqua-Polymer en la palma y en las puntas de los dedos para resistencia mecánica a la abrasión
  • Capacidad de agarre mejorada en ambientes secos y ligeramente húmedos
  • El revestimiento poroso es transpirable para reducir la transpiración
  • Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
  • Tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada proDERM (11.0356-02, 11.0482-11)
  • La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
  • Adecuados para su uso en la manipulación y procesamiento de alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OEKO-TEX™ Estándar 100
Aplicaciones Industrial
Coating Material Polímero
Color Blanco
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Elastano, Poliamida
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 11
Norma EN388 2121X
Para utilizar con (aplicación) Maquinaria de conducción/operación, pintura y colocación de papel
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie Phynomic Lite
Yarn Gauge 15