Learn More
uvex Guantes de protección contra corte Phynomic C5
Código de producto. 17290391 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
10 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17290391 11 10 pares
17240391 6 10 pares
17250391 7 10 pares
17260391 8 10 pares
17270391 9 10 pares
17280391 10 10 pares
17200401 12 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17290391 Proveedor uvex N.º de proveedor 6008111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    146.16€ / 10 pares
    Ahorro 11.84€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Guantes ligeros y sensibles que proporcionan resistencia a cortes de nivel C para actividades mecánicas. El revestimiento de espuma Aqua-Polymer es transpirable y mejora la capacidad de agarre en aplicaciones secas o ligeramente húmedas.
  • La construcción liviana actúa como una segunda piel para la sensibilidad táctil.
  • La composición óptima del material proporciona una protección de corte de nivel C
  • El revestimiento de espuma de polímero acuático es transpirable y repele la humedad.
  • Los guantes están fabricados con materiales que evitan la transpiración excesiva.
  • Agarre mejorado en aplicaciones secas y ligeramente húmedas.
  • La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
  • Libre de sustancias nocivas de acuerdo con OEKO-TEX™ Estándar 100
  • Tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada proDERM (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OEKO-TEX™ Estándar 100
Aplicaciones Industrial
Coating Material Espuma Aqua-Polymer
Color Azul, Gris
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Dyneema, Poliamida, Elastano
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 11
Norma EN388 4X42C
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de alimentos, inspección, trabajo de precisión y clasificación
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie Phynomic C5
Yarn Gauge 15