Descripción
- La construcción liviana actúa como una segunda piel para la sensibilidad táctil.
- La composición óptima del material proporciona una protección de corte de nivel C
- El revestimiento de espuma de polímero acuático es transpirable y repele la humedad.
- Los guantes están fabricados con materiales que evitan la transpiración excesiva.
- Agarre mejorado en aplicaciones secas y ligeramente húmedas.
- La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
- Libre de sustancias nocivas de acuerdo con OEKO-TEX™ Estándar 100
- Tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada proDERM (11.0356-02, 11.0482-11)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | OEKO-TEX™ Estándar 100 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Espuma Aqua-Polymer |
| Color | Azul, Gris |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Dyneema, Poliamida, Elastano |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Tamaño | 7 |
| Norma EN388 | 4X42C |
| Mostrar más |