Learn More
uvex Guantes de protección contra corte Phynomic C3
Código de producto. 17290381 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
10 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17290381 8 10 pares
17270381 6 10 pares
17280381 7 10 pares
17200391 9 10 pares
17210391 10 10 pares
17220391 11 10 pares
17230391 12 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17290381 Proveedor uvex N.º de proveedor 6008008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    110.77€ / 10 pares
    Ahorro 14.23€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los guantes ligeros y sensibles proporcionan una resistencia de corte de nivel 3/B para actividades mecánicas. El revestimiento de espuma Aqua-Polymer es transpirable y mejora la capacidad de agarre en aplicaciones secas o ligeramente húmedas.
  • La construcción liviana actúa como una segunda piel para la sensibilidad táctil.
  • Protección de corte de nivel 3/B para tareas mecánicas
  • El revestimiento de espuma de polímero acuático es transpirable y repele la humedad.
  • Los guantes están fabricados con materiales que evitan la transpiración excesiva.
  • Agarre mejorado en aplicaciones secas y ligeramente húmedas.
  • La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
  • Libre de sustancias nocivas de acuerdo con OEKO-TEX™ Estándar 100
  • Tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada proDERM (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OEKO-TEX™ Estándar 100
Aplicaciones Industrial
Coating Material Espuma Aqua-Polymer
Color Azul claro, Gris
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Poliamida, Elastano, HPPE
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 8
Norma EN388 4X43B
Para utilizar con (aplicación) Operación de maquinaria, cubierta/relleno de suelo
Sexo Unisex
Serie Phynomic C3
Yarn Gauge 15