Learn More
uvex Guantes de seguridad Phynomic All-Round
Código de producto. 17270361 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
10 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17270361 11 10 pares
17210361 5 10 pares
17220361 6 10 pares
17230361 7 10 pares
17240361 8 10 pares
17250361 9 10 pares
17260361 10 10 pares
17280361 12 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17270361 Proveedor uvex N.º de proveedor 6004911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00€
    56.00€ / 10 pares
    Ahorro 4.00€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los guantes ligeros y resistentes a la suciedad están fabricados con una mezcla de poliamida y elastano, con revestimiento de espuma de polímero de agua en la palma y puntas de los dedos para repeler la humedad.
  • La estructura ligera actúa como una segunda piel manteniendo un alto nivel de sensibilidad
  • El revestimiento de espuma Aqua-Polymer es resistente a la humedad y flexible
  • Los materiales transpirables ayudan a evitar la transpiración excesiva
  • El exterior resistente a la suciedad es ideal para tareas mecánicas
  • Agarre mejorado en aplicaciones secas y ligeramente húmedas
  • La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
  • Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
  • Tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada proDERM (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OEKO-TEX™ Estándar 100
Aplicaciones Industrial
Coating Material Espuma Aqua-Polymer
Color Gris, Negro
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Poliamida, Elastano
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 11
Norma EN388 3131X
Para utilizar con (aplicación) Montaje, mantenimiento, transporte/logística, trabajo de precisión y reparaciones
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie Phynomic All-Round
Yarn Gauge 15