Descripción
- La estructura ligera actúa como una segunda piel manteniendo un alto nivel de sensibilidad
- El revestimiento de espuma Aqua-Polymer es resistente a la humedad y flexible
- Los materiales transpirables ayudan a evitar la transpiración excesiva
- El exterior resistente a la suciedad es ideal para tareas mecánicas
- Agarre mejorado en aplicaciones secas y ligeramente húmedas
- La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
- Tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada proDERM (11.0356-02, 11.0482-11)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | OEKO-TEX™ Estándar 100 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Espuma Aqua-Polymer |
| Color | Gris, Negro |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Poliamida, Elastano |
| Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
| Tamaño | 5 |
| Mostrar más |