Learn More
Filocromenol, TRC
Código de producto. 30137348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137348 2.5 mg 2.50 miligramo
30133584 25 mg 25 miligramos
30005743 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137348 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4130352.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19274-66-9
Fórmula molecular C31H46O2
Peso molecular (g/mol) 450.7
Sinónimo 2,5-Dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzo[h]chromen-6-ol
Nombre IUPAC 2,5-dimetil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)benzo[h]cromo-6-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)Oc2c(C=C1)c(C)c(O)c3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phyllochromenol
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-31(6)21-19-26-25(5)29(32)27-17-7-8-18-28(27)30(26)33-31/h7-8,17-19,21-24,32H,9-16,20H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.3498