Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Plus PCR Master Mixes
Código de producto. 17208580 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
N.º de reacciones:
100 reacciones
2000 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color N.º de reacciones unitSize
17208580 Green 2000 reacciones paquete de 4
17278570 Green 500 reacciones 500 reacciones
17288570 Green 100 reacciones 100 reacciones
17238570 Colorless 500 reacciones 500 reacciones
17248570 Colorless 100 reacciones 100 reacciones
17268570 Colorless 2000 reacciones paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17208580 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F632XL
La mezcla maestra de PCR Thermo Scientific Phusion Plus es una práctica mezcla 2X de ADN polimerasa, tampón, cloruro de magnesio y dNTP lista para su uso.
Thermo Scientific Phusion Plus Green PCR Master Mix is a convenient, ready-to-use 2X mixture of Phusion Plus DNA Polymerase, buffer, magnesium chloride, and dNTPs. The master mix format simplifies reaction setup with minimal pipetting steps and retains all features of Phusion Plus DNA Polymerase. Additionally, two tracking dyes and a density reagent are pre-added to the master mix for direct loading of PCR products on gels.
El formato de mezcla maestra de PCR Phusion Plus Green de Thermo Scientific simplifica la preparación de la reacción con pasos de pipeteo mínimos y conserva todas las características de la ADN polimerasa Phusion Plus. Además, se añaden previamente dos colorantes de seguimiento y un reactivo de densidad a la mezcla maestra para la carga directa de productos de PCR en geles.
  • Alta fidelidad: proporciona una precisión de secuencia > 100 veces mayor que la polimerasa Taq
  • Cómoda preparación: permite una temperatura de recocido universal de 60 °C en la PCR
  • Mejor especificidad: el mecanismo de inicio en caliente reduce la amplificación no específica y la degradación del cebador
  • Estabilidad de sobremesa: posibilidad de automatización debido a la estabilidad durante 24 horas de las reacciones montadas
  • Alta tolerancia a inhibidores: funciona con ADN de pureza por debajo de lo óptimo
La ADN polimerasa Phusion Plus es una ADN polimerasa de alta fidelidad de inicio en caliente que combina la tecnología de fusión de proteínas y el recocido de cebadores universales. Es una ADN polimerasa de corrección similar a Pyrococcus fusionada a un dominio que mejora la capacidad de procesamiento, lo que permite que la mezcla maestra de PCR Phusion Plus Green genere secuencias de PCR con alta precisión, sensibilidad y tolerancia a inhibidores. Su novedoso tampón de reacción incluye aditivos patentados que estabilizan los dúplex cebador/muestra durante el paso de recocido a 60 °C. Esta formulación de tampón única aumenta la especificidad de la PCR sin necesidad de optimizar la temperatura de recocido para cada par de cebadores, lo que ayuda a ahorrar tiempo y evitar errores al realizar las PCR. Además, con la mezcla maestra de Verde PCR Phusion Plus Green y su función de recocido universal, se pueden realizar ciclos de reacción de PCR diferentes mediante el mismo protocolo.
La mezcla maestra de PCR Phusion Plus Green está inactiva a temperaturas ambiente debido a su mecanismo de inicio en caliente mediado por moléculas de Affibody, lo que permite la preparación y el almacenamiento de las reacciones PCR montadas a temperatura ambiente. La actividad enzimática se restaura completamente después del paso inicial de desnaturalización.
Aplicaciones
  • PCR de alta fidelidad
  • Clonación
  • Generación de moldes para secuenciación
  • Amplificación de muestras complejas (gran cantidad de GC)
  • PCR de largo alcance (hasta 20 kb)
  • Mutagénesis
  • PCR de alto rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Cuatro paquetes, cada uno de los cuales contiene:
•Mezcla maestra de PCR verde 2X Phusion Plus, 10 x 1,25 ml
•de potenciador de GC de Phusion 5X, 4 x 1,25 ml
•de agua, 10 x 1,25 ml
de almacenamiento a -25°C a -15°C
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa Phusion Plus
Velocidad de reacción De 15 a 30 s/kb
Cantidad 2000 x 50 μL reactions
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, Clonación
Fidelidad (frente a Taq) >100X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 2000 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Mezcla maestra lista para su uso
Tamaño (producto final) 20 kb o menos
Color Green