Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Human Specimen Direct PCR Kit
Código de producto. 10639209 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 reactions
Tamaño de la unidad:
200 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10639209 200 reactions 200 reacciones
1 options
Código de producto. 10639209 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F150BID
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Realice la PCR directamente a partir de muestras humanas, incluidos hisopos bucales, saliva, cabello y uñas sin purificación de ADN.
El kit de PCR directa en muestras humanas Thermo Scientific Phusion ofrece una comodidad sin precedentes para la amplificación de ADN al permitir la PCR directamente a partir de muestras humanas no purificadas. En la reacción de PCR se utiliza una pequeña cantidad directamente sin pasos de purificación previos. Esto permite un ahorro significativo tanto en tiempo como en costes.
Entre los materiales de muestra adecuados se incluyen hisopos bucales, saliva, líquido amniótico, cabello, uñas, dientes y biopsias de piel. El kit es compatible con muestras de tejido humano frescas, congeladas e incluso fijadas con formol e integradas en parafina (FFPE). Incluye reactivos optimizados y protocolos detallados para varios materiales de muestra. La ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II utilizada en el kit es una ADN polimerasa de corrección altamente precisa; los productos de PCR obtenidos son perfectamente adecuados incluso para propósitos de clonación. Este kit es para uso exclusivo en investigación.
Características destacadas
  • No se requieren engorrosos y costosos pasos de purificación de ADN.
  • Dos protocolos simples para diversas aplicaciones
  • Tiempos de protocolo de PCR extremadamente breves
  • La ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II modificada permite una gran producción de productos específicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 80 μL de ADN polimerasa para muestras humanas Phusion
• 2 x 1,25 mL de tampón de PCR para muestras humanas 2X Phusion (incluye dNTP y MgCl2)
• 40 μL de mezcla de primers de control universal (25 μM cada uno)
• 2 x 5 ml de tampón de dilución
• 3 x 100 μL de aditivo DNARelease
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR PCR directa
Polimerasa ADN polimerasa de muestras humanas Phusion
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto Kit de PCR Direct
Cantidad 200 reactions
Condiciones de envío Wet or Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 200 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de muestra Humano
Material de partida ADN