Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Phusion Green Hot Start II
Tienda Thermo Scientific ProductosDescrizione
Includes
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II
- ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II– (2 U/μl)
- Tampón de alta fidelidad Phusion 5x
- Tampón para cromatografía de gases Phusion 5x
- Dimetilsulfóxido (DMSO)
- 50 mM de solución de MgCl2
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Green Hot Start II
- ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II– (2 U/Glc muL)
- Tampón de alta fidelidad Phusion Green 5x
- Tampón para cromatografía de gases Phusion Green 5x
- Dimetilsulfóxido (DMSO)
- 50 mM de solución MgCl2
Ambos tampones Phusion y Phusion Green proporcionan 1,5 mM de MgCl2 en la concentración final 1x
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA Polymerases set a gold standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq, and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA Polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerase.
La ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II combina la ADN polimerasa Phusion y un ligando Affibody específico y unido de forma reversible. Affibody inhibe la actividad de la ADN polimerasa a temperatura ambiente y así evita la amplificación de productos no específicos.
El ligando Affibody también inhibe la actividad exonucleasa 3‡→5‡ de la polimerasa, previniendo la degradación de los primers y el ADN de plantilla durante la preparación de la reacción. A temperaturas de polimerización, se libera el ligando, lo que activa por completo a la polimerasa. La ADN polimerasa Phusion Hot Start II no requiere un paso de activación independiente en el protocolo PCR, ya que se reactiva inmediatamente a altas temperaturas.
La nueva ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Green Hot Start II es una combinación de ADN polimerasa de Phusion Hot Start II y tampones 5X Phusion Green. Los tampones incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el excelente rendimiento de la ADN polimerasa Phusion Hot Start II y es compatible con aplicaciones posteriores como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión por restricción del ADN.
La ADN polimerasa de alta fidelidad Thermo Scientific Phusion Hot Start II es la ADN polimerasa de inicio en caliente más precisa del mercado. Combina la ADN polimerasa Phusion y un ligando Affibody específico y unido de manera reversible. Affibody inhibe la actividad de la ADN polimerasa a temperatura ambiente evitando, de eso modo, la amplificación de productos inespecíficos.
El ligando Affibody también inhibe la actividad exonucleasa 3'→5’ de la polimerasa, lo que evita la degradación de los primers y del ADN de la plantilla durante la preparación de la reacción. A temperaturas de polimerización, se libera el ligando, lo que activa por completo a la polimerasa. La ADN polimerasa Phusion Hot Start II no requiere un paso de activación independiente en el protocolo PCR, ya que se reactiva inmediatamente a altas temperaturas.
La nueva ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Green Hot Start II es una combinación de ADN polimerasa de Phusion Hot Start II y tampones 5X Phusion Green. Los tampones incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el excelente rendimiento de la ADN polimerasa Phusion Hot Start II y es compatible con aplicaciones posteriores como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión por restricción del ADN.
Características destacadas
- La preparación de la reacción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente
- Reduce la amplificación inespecífica
- Evita la degradación del cebador durante la preparación
- Cero tiempo de reactivación gracias a una exclusiva tecnología de inicio en caliente
- Alta fidelidad (52 veces más que Taq)
- La velocidad de la polimerasa permite tiempos de extensión cortos
- Reacciones sólidas, mínima optimización necesaria
- Mayor producción con cantidades mínimas de enzimas
- Carga directa en gel con tampón Green
- PCR de alta fidelidad
- Gran capacidad de procesamiento
- Moldes complejos (ricos en GC)
- Generación de moldes para secuenciación
- PCR multiplex
- PCR de largo alcance
- Clonación
- Mutagénesis†
- Microarray
Incluye
la ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II
- ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II (2 U/μl)
- Tampón de alta fidelidad Phusion 5X
- Tampón para cromatografía de gases Phusion 5X
- Dimetilsulfóxido (DMSO)
- Solución de 50 mm de MgCI2
- ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II (2 U/μl)
- Tampón de alta fidelidad Phusion Green 5X
- Tampón para cromatografía de gases Phusion Green 5X
- Dimetilsulfóxido (DMSO)
- Solución de 50 mm de MgCI2
Peligroso: No
Vida útil: 24 meses
Condiciones de envío: Hielo seco
Tampón de almacenamiento: 20 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25° C), 0,1 mm de EDTA, 1 mm de DTT, 100 mm de KCl, estabilizadores, 200 μg/ml de BSA y glicerol al 50 %.
Condiciones de almacenamiento: −20 °C
Specifica
Specifica
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Incluye: • Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad 2X Phusion Hot Start II (proporciona 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final de 1X) • Agua libre de nucleasas • DMSO Almacénese a -20 °C |
| GC-Rich PCR Performance | Medio |
| Polimerasa | ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Hot Start |
| Cantidad | 100 reacción de 50 μl |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Para utilizar con (aplicación) | Hot-start PCR, High-fidelity PCR |
| Fidelidad (frente a Taq) | 52 X |
| Vedi altri risultati |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.