Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de ADN polimerasa y dNTP Phusion™ Hot Start II (10 mM cada una)
Código de producto. 17174519 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2000 reactions
Tamaño de la unidad:
2000 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17174519 2000 reactions 2000 reacciones
1 options
Código de producto. 17174519 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F549N
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Este paquete incluye la ADN polimerasa Phusion Hot Start II de alta fidelidad (4 x 500 U) y la mezcla de dNTP de alta calidad (10 mm cada uno, 2 x 1 ml).
Thermo Scientific Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase sets a high standard for high performance PCR. Featuring an error rate 52-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, this polymerase is an excellent choice for cloning and other applications that require high fidelity and offers robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors. Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase generates higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerases.
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II
Las ADN polimerasas de alta fidelidad Thermo Scientific™ Phusion establecen un nuevo referente para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de alto rendimiento. Con una tasa de errores 52 veces menor que la de Taq y 6 veces inferior a la de Pfu, las ADN polimerasas son una opción excelente para la clonación y otras aplicaciones que requieren alta fidelidad. Ofrecen un rendimiento sólido con tiempos de protocolo cortos, incluso en presencia de inhibidores de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Además, generan una mayor producción con menos cantidad de enzimas que otras polimerasas de ADN.
  • Alta fidelidad (52X Taq)
  • Sin amplificación no específica ni degradación de cebadores durante la configuración de la reacción
  • PCR rápida gracias a los breves tiempos de extensión (de 15 a 30 s/kb)
  • Mayor producción con cantidades mínimas de enzimas
Mediante el uso de ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion™ Hot Start II, la amplificación prosigue sin la producción de productos inespecíficos debido a la combinación de ADN polimerasa Phusion™ y un ligando Affibody específico unido reversiblemente que inhibe la actividad de ADN polimerasa a temperatura ambiente. El ligando Affibody también inhibe la actividad de exonucleasa 3´→5´ de la polimerasa, lo que evita la degradación de los cebadores y del ADN del molde durante la preparación de la reacción. A temperaturas que potencian la actividad de la polimerasa, se libera el ligando, lo que activa completamente la polimerasa. La ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion™ Hot Start II se reactiva inmediatamente a temperaturas elevadas por lo que no requiere un paso de activación diferente en protocolos de PCR.
Uso de ADN polimerasas Phusion™
Las reglas de recocido de las ADN polimerasas Phusion™ son diferentes de las de muchas ADN polimerasas comunes (como las ADN polimerasas Taq). Mezcla de dNTP Thermo Scientific™ La mezcla de dNTP contiene soluciones acuosas premezcladas de dATP, dCTP, dGTP y dTTP, cada una con una concentración final de 10 mm. Los nucleótidos tienen más del 99 % de pureza, no contienen actividades de nucleasa, ni ADN humano ni de E. coli. Las mezclas ofrecen la posibilidad de reducir el número de pasos de pipeteo y el riesgo de errores de preparación de reacción.
  • Pureza superior al 99 % confirmada mediante HPLC.
  • Sin ADN humano ni de E. coli
  • Estable después de varios ciclos de congelación-descongelación
  • Hasta el 95 % de dNTP permanece en forma de trifosfatos después de 7 semanas a temperatura ambiente.
  • Hasta el 90 % de dNTP permanece en forma de trifosfatos después de 30 ciclos de PCR (1 minuto a 94°C; 3 minutos a 72°C).
Para su uso en todas las aplicaciones de biología molecular, incluidas PCR, PCR en tiempo real, PCR de gran fidelidad y larga, LAMP-PCR, síntesis de ADN complementario, RT-PCR, RDA, MDA, marcado y secuenciación de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 U/μl
Contenido y almacenamiento • Solución de ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II (2 U/µl)
• Tampón HF Phusion 5X
• Tampón GC Phusion 5X
• DMSO
• Solución de MgCl250 mM
• Mezcla dNTP 10 mM
Almacenar de -5 a -30 °C.
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa Phusion Hot Start II
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto Mezcla de ADN polimerasa y dNTP Hot Start
Cantidad 2000 reactions
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidelidad (frente a Taq) 52 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 2000 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 20 kb o menos