Learn More
Thermo Scientific™ Kit de PCR de alta fidelidad Phusion
Código de producto. 10084207 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
200 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
200 reacciones
50 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10084207 200 reacciones 200 reacciones
10044257 50 reacciones 50 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10084207 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F553L
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Obtenga un rendimiento superior para la clonación y otras aplicaciones que requieren alta fidelidad con una de las ADN polimerasas termoestables más precisas disponibles.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA Polymerase sets a high standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is an excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerases.
Características destacadas
  • Fidelidad extrema (tasa de error de 4,4 x  10-7 en tampón HF Phusion)
  • La velocidad de la polimerasa permite tiempos de extensión breves (de 15 a 30  s/kb)
  • Sólido rendimiento, mínima optimización necesaria
  • Mayor producción con cantidades mínimas de enzimas
  • Carga directa en gel con tampón transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Incluye:
• ADN polimerasa Phusion (2 U/μL)
• 5X tampón GC Phusion
• 5X tampón HF Phusion
• Mezcla de dNTP (10 mM cada uno)
• Solución de MgCl2 (50 mM)
• Plantilla de control (λ ADN)
• Primers de 1,3 kb (4 μM cada uno)
• Primers de 10 kb (4 μM cada uno)
• Patrón de tamaño de ADN
• DMSO
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto Kit de PCR de alta fidelidad
Cantidad 200 reactions
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR, High-fidelity PCR
Fidelidad (frente a Taq) 52 X
Inicio en caliente No
N.º de reacciones 200 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 20 kb o menos