Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion™ y mezcla de dNTP (10 mm cada una)
Código de producto. 16237911 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2000 reactions
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16237911 2000 reactions cada uno
1 options
Código de producto. 16237911 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F530N
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Este paquete incluye ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion (4 x 500 U) y mezcla de dNTP de alta calidad (10 mm cada una, 2 x 1 ml).
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA Polymerase sets a high standard for high performance PCR. Featuring an error rate 52-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerase.
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion™
Las ADN polimerasas de alta fidelidad Thermo Scientific™ Phusion™ establecen un nuevo referente para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de alto rendimiento. Con una tasa de errores 52 veces menor que la de Taq y 6 veces inferior a la de Pfu, las ADN polimerasas de alta fidelidad Phusion™ son una opción excelente para la clonación y otras aplicaciones que requieren alta fidelidad. Las ADN polimerasas Phusion™ ofrecen un rendimiento sólido con tiempos de protocolo cortos, incluso en presencia de inhibidores de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Además, generan una mayor producción con menos cantidad de enzimas que otras polimerasas de ADN.
  • Alta fidelidad (52X Taq)
  • PCR rápida gracias a los breves tiempos de extensión (de 15 a 30 s/kb)
  • Sólido rendimiento, mínima optimización necesaria
  • Gran producción de productos de PCR con cantidades de enzimas mínimas
Uso de ADN polimerasas Phusion™
Las reglas de recocido para las ADN polimerasas Phusion™ son diferentes a las de muchas ADN polimerasas comunes (como las ADN polimerasas Taq).
Mezcla de dNTP
La mezcla de dNTP Thermo Scientific™ contiene soluciones acuosas premezcladas de dATP, dCTP, dGTP y dTTP, cada una con una concentración final de 10 mm. Los nucleótidos tienen más del 99 % de pureza, no contienen actividades de nucleasa, ni ADN humano ni de E. coli. Las mezclas ofrecen la posibilidad de reducir el número de pasos de pipeteo y el riesgo de errores de preparación de reacción.
  • Pureza superior al 99 % confirmada mediante HPLC.
  • Sin ADN humano ni de E. coli
  • Estable después de varios ciclos de congelación-descongelación
  • Hasta el 95 % de dNTP permanece en forma de trifosfatos después de 7 semanas a temperatura ambiente.
  • Hasta el 90 % de dNTP permanece en forma de trifosfatos después de 30 ciclos de PCR (1 minuto a 94°C; 3 minutos a 72 °C).
Para su uso en todas las aplicaciones de biología molecular, incluidas PCR, PCR en tiempo real, PCR de gran fidelidad y larga, LAMP-PCR, síntesis de ADN complementario, RT-PCR, RDA, MDA, marcado y secuenciación de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 mm cada una
Contenido y almacenamiento • ADN polimerasa Phusion (2 U/µl)
• 5 tampones HF Phusion
• 5 tampones GC Phusion
• DMSO
• 50 mm de solución de MgCl2
• Mezcla de dNTP de 10 mm
Almacenar a una temperatura de –5 a –30 °C.
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Polimerasa ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto ADN polimerasa de alta fidelidad
Cantidad 2000 reactions
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, Clonación
Fidelidad (frente a Taq) 52 X
Inicio en caliente No
N.º de reacciones 2000 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 20 kb o menos