Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ HF and GC Buffer Packs
Código de producto. 13535170 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Detergent-free FF Buffer Pack
Detergent-free GC Buffer Pack
GC Buffer Pack
HF Buffer Pack
Color:
Colorless
Green
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Nombre del producto químico o material Color unitSize
13535170 GC Buffer Pack Green paquete de 4
10492088 HF Buffer Pack Colorless paquete de 4
10584578 GC Buffer Pack Colorless paquete de 4
10226009 Detergent-free FF Buffer Pack Colorless paquete de 4
10333609 Detergent-free GC Buffer Pack Colorless paquete de 4
13525170 HF Buffer Pack Green paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13535170 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F539L
Includes
Paquete de tampones Phusion GC
  • Tampón Phusion GC 5X (el tampón 1X proporciona 1,5 mm de MgCl2)
  • 50 mm de MgCl2
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
Paquete de tampones Phusion Green GC
  • Tampón Phusion Green GC 5X (el tampón 1X proporciona 1,5 mm de MgCl2)
  • 50 mm de MgCl2
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
5X Phusion Green buffers include a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel.
The error rate of Phusion DNA Polymerase in HF Buffer (4.4 x 10-7) is lower than that in GC Buffer (9.5 x 10-7). Therefore, the HF Buffer should be used as the default buffer for high-fidelity amplification. However, GC Buffer can improve the performance of Phusion DNA Polymerase on some difficult or long templates, such as GC-rich templates or those with complex secondary structures. For applications such as microarray or DHPLC, where the DNA templates need to be free of detergents, we recommend using detergent-free reaction buffers.
Tampón GC para ADN polimerasas Phusion
Hay disponibles dos tampones optimizados para las ADN polimerasas de alta fidelidad Phusion Thermo Scientific: Tampones HF Phusion 5X y Tampones GC Phusion 5X. La tasa de errores de ADN polimerasa Phusion en el tampón HF (4,4 × 10-7) es menor que la que presenta en el tampón GC (9,5 × 10 -7). Por lo tanto, el tampón de HF se debe usar como tampón predeterminado para la amplificación de alta calidad. Sin embargo, el tampón GC puede mejorar el rendimiento de la ADN polimerasa Phusion en algunas plantillas difíciles o largas, como plantillas ricas en GC o aquellas con estructuras secundarias complejas. Para aplicaciones como micromatrices o DHPLC, donde las plantillas de ADN necesitan estar libres de detergentes, recomendamos el uso de tampones de reacción sin detergente.
Los tampones verdes 5X Phusion incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento de la enzima y es compatible con aplicaciones posteriores, como la secuenciación, el ligamiento o la digestión del ADN con enzimas de restricción.
Hay dos tampones optimizados disponibles para las polimerasas de ADN de alta fidelidad Thermo Scientific Phusion: Tampones HF Phusion 5X y Tampones GC Phusion 5X. La tasa de errores de ADN polimerasa Phusion en el tampón HF (4,4 × 10-7) es menor que la que presenta en el tampón GC (9,5 × 10 -7). Por lo tanto, el tampón de HF se debe usar como tampón predeterminado para la amplificación de alta calidad. Sin embargo, el tampón GC puede mejorar el rendimiento de la ADN polimerasa Phusion en algunas plantillas difíciles o largas, como plantillas ricas en GC o aquellas con estructuras secundarias complejas. Para aplicaciones como las de micromatrices o DHPLC, donde las plantillas de ADN necesitan estar libres de detergentes, recomendamos el uso de tampones de reacción sin detergente.
Los tampones Phusion Green 5X incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento de la enzima y es compatible con aplicaciones posteriores, como la secuenciación, el ligamiento o la digestión del ADN con enzimas de restricción.
Incluye
un paquete de tampones Phusion HF (F-518):
  • Tampón Phusion HF 5X (el tampón 1X proporciona 1,5 mm de MgCl2)
  • 50 mm de MgCl2
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
Paquete de tampones Phusion GC (F-519):
  • Tampón Phusion GC 5X (el tampón 1X proporciona 1,5 mm de MgCl2)
  • 50 mm de MgCl2
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
Paquete de tampones Phusion Green HF (F-538L):
  • Tampón Phusion Green HF 5X (el tampón 1X proporciona 1,5 mm de MgCl2)
  • 50 mm de MgCl2
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
Paquete de tampones Phusion Green GC (F-539L):
  • Tampón Phusion Green GC 5X (el tampón 1X proporciona 1,5 mm de MgCl2)
  • 50 mm de MgCl2
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
Paquete de tampones Phusion HF sin detergentes (F-520):
  • Tampón Phusion HF 5X sin detergentes (el tampón 1X proporciona 1,5 mm de MgCl2)
  • 50 mm de MgCl2
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
Paquete de tampones Phusion GC sin detergentes (F-521):
  • Tampón Phusion GC 5X sin detergentes (el tampón 1X proporciona 1,5 mm de MgCl2)
  • 50 mm de MgCl2
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GC Buffer Pack
Color Green
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Cantidad 4 x 1,5 mL
Incluye El paquete de tampones GC Phusion Green (F-539L) incluye:
• Tampón 5X GC Phusion Green (el tampón 1X proporciona 1,5 mm de MgCl2)
• 50 mm de MgCl2
• DMSO
Almacénese a -20 °C.