Learn More
Beskrivning
Innehåller
Paquete de tampones Phusion HF
- Tampón Phusion HF 5X (un tampón proporciona 1,5 mm de MgCl2)
- Solución de 50 mm de MgCI2
- Dimetilsulfóxido (DMSO)
- Tampón Phusion Green HF 5X (un tampón proporciona 1,5 mm de MgCl2)
- Solución con 50 mm de MgCl2
- Dimetilsulfóxido (DMSO)
The error rate of Phusion DNA Polymerase in HF Buffer (4.4 x 10-7) is lower than that in GC Buffer (9.5 x 10-7). Therefore, the HF Buffer should be used as the default buffer for high-fidelity amplification. However, GC Buffer can improve the performance of Phusion DNA Polymerase on some difficult or long templates, such as GC-rich templates or those with complex secondary structures. For applications such as microarray or DHPLC, where the DNA templates need to be free of detergents, we recommend using detergent-free reaction buffers.
Tampón HF para ADN polimerasas Phusion
Hay disponibles dos tampones optimizados para las ADN polimerasas de alta fidelidad Phusion Thermo Scientific: Tampones HF Phusion 5X y Tampones GC Phusion 5X. La tasa de errores de la ADN polimerasa Phusion en el tampón HF (4,4 × 10-7) es menor que la que presenta en el tampón GC (9,5 × 10-7). Por lo tanto, el tampón de HF se debe usar como tampón predeterminado para la amplificación de alta calidad. Sin embargo, el tampón GC puede mejorar el rendimiento de la ADN polimerasa Phusion en algunas plantillas difíciles o largas, como plantillas ricas en GC o aquellas con estructuras secundarias complejas. Para aplicaciones como micromatrices o DHPLC, en las que las plantillas de ADN deben estar libres de detergentes, recomendamos usar tampones de reacción sin detergente.
Los tampones Phusion Green 5X incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento de la enzima y es compatible con aplicaciones posteriores, como la secuenciación, el ligamiento o la digestión del ADN con enzimas de restricción.
Hay dos tampones optimizados disponibles para las polimerasas de ADN de alta fidelidad Thermo Scientific Phusion: Tampones HF Phusion 5X y Tampones GC Phusion 5X. La tasa de errores de ADN polimerasa Phusion en el tampón HF (4,4 × 10-7) es menor que la que presenta en el tampón GC (9,5 × 10 -7). Por lo tanto, el tampón de HF se debe usar como tampón predeterminado para la amplificación de alta calidad. Sin embargo, el tampón GC puede mejorar el rendimiento de la ADN polimerasa Phusion en algunas plantillas difíciles o largas, como plantillas ricas en GC o aquellas con estructuras secundarias complejas. Para aplicaciones como las de micromatrices o DHPLC, donde las plantillas de ADN necesitan estar libres de detergentes, recomendamos el uso de tampones de reacción sin detergente.
Los tampones Phusion Green 5X incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el rendimiento de la enzima y es compatible con aplicaciones posteriores, como la secuenciación, el ligamiento o la digestión del ADN con enzimas de restricción.
Incluye
un paquete de tampones Phusion HF (F-518):
- Tampón Phusion HF 5X (el tampón 1X proporciona 1,5 mm de MgCl2)
- 50 mm de MgCl2
- Dimetilsulfóxido (DMSO)
- Tampón Phusion GC 5X (el tampón 1X proporciona 1,5 mm de MgCl2)
- 50 mm de MgCl2
- Dimetilsulfóxido (DMSO)
- Tampón Phusion Green HF 5X (el tampón 1X proporciona 1,5 mm de MgCl2)
- 50 mm de MgCl2
- Dimetilsulfóxido (DMSO)
- Tampón Phusion Green GC 5X (el tampón 1X proporciona 1,5 mm de MgCl2)
- 50 mm de MgCl2
- Dimetilsulfóxido (DMSO)
- Tampón Phusion HF 5X sin detergentes (un tampón proporciona 1,5 mm de MgCl2)
- 50 mm de MgCl2
- Dimetilsulfóxido (DMSO)
- Tampón Phusion GC 5X sin detergentes (el tampón 1X proporciona 1,5 mm de MgCl2)
- 50 mm de MgCl2
- Dimetilsulfóxido (DMSO)
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | HF Buffer Pack |
| Color | Green |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR |
| Cantidad | 4 x 1,5 mL |
| Incluye | El paquete de tampones HF Phusion Green (F-538L) incluye: • Tampón 5X HF Phusion Green (el tampón 1X proporciona 1,5 mm de MgCl2) • 50 mm de MgCl2 • DMSO Almacénese a -20 °C. |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.