Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ HF and GC Buffer Packs
Código de producto. 10492088 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Detergent-free FF Buffer Pack
Detergent-free GC Buffer Pack
GC Buffer Pack
HF Buffer Pack
Color:
Colorless
Green
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Nombre del producto químico o material Color Tamaño de la unidad
10492088 HF Buffer Pack Colorless paquete de 4
10584578 GC Buffer Pack Colorless paquete de 4
10226009 Detergent-free FF Buffer Pack Colorless paquete de 4
10333609 Detergent-free GC Buffer Pack Colorless paquete de 4
13525170 HF Buffer Pack Green paquete de 4
13535170 GC Buffer Pack Green paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10492088 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F518L
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
5X Phusion Green buffers include a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel.
The error rate of Phusion DNA Polymerase in HF Buffer (4.4 x 10-7) is lower than that in GC Buffer (9.5 x 10-7). Therefore, the HF Buffer should be used as the default buffer for high-fidelity amplification. However, GC Buffer can improve the performance of Phusion DNA Polymerase on some difficult or long templates, such as GC-rich templates or those with complex secondary structures. For applications such as microarray or DHPLC, where the DNA templates need to be free of detergents, we recommend using detergent-free reaction buffers.
Tampón de HF para ADN polimerasas Phusion adecuado para todos los moldes estándar
Incluye:
Tampón de HF 5x Phusion, solución de MgCl2 de 50 mm, DMSO al 100 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HF Buffer Pack
Color Colorless
Descripción Paquete de tampones Phusion™ HF
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Cantidad 6 mL
Incluye El paquete de tampones HF Phusion (F-518L) incluye:
• Tampón HF 5X Phusion (el tampón 1X proporciona 1,5 mM de MgCl2)
• 50 mM de MgCl2
• DMSO
Almacenar a -20 °C.