Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA Polymerases (2 U/μL)
Código de producto. 13595160 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
N.º de reacciones:
100 reacciones
2000 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 unidades
2000 unidades
500 unidades
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color N.º de reacciones Tamaño de la unidad
13595160 Green 500 reacciones 500 unidades
13505170 Green 100 reacciones 100 unidades
10441338 Colorless 100 reacciones 100 unidades
10628439 Colorless 500 reacciones 500 unidades
16258310 Colorless 2000 reacciones 2000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13595160 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F537L
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II
  • ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II– (2 U/μl)
  • Tampón de alta fidelidad Phusion 5x
  • Tampón para cromatografía de gases Phusion 5x
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
  • 50 mM de solución de MgCl2
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Green Hot Start II
  • ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II– (2 U/Glc muL)
  • Tampón de alta fidelidad Phusion Green 5x
  • Tampón para cromatografía de gases Phusion Green 5x
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
  • 50 mM de solución MgCl2
Ambos tampones Phusion y Phusion Green proporcionan 1,5 mM de MgCl2 en la concentración final 1x
La ADN polimerasa de inicio en caliente más precisa del mercado con una especificidad extrema y un rendimiento mejorado.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA polymerases set a gold standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerase.
La ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II combina la ADN polimerasa Phusion y un ligando Affibody específico y unido de forma reversible. Affibody inhibe la actividad de la ADN polimerasa a temperatura ambiente y así evita la amplificación de productos no específicos.
El ligando Affibody también inhibe la actividad exonucleasa 3‡→5‡ de la polimerasa, previniendo la degradación de los primers y el ADN de plantilla durante la preparación de la reacción. A temperaturas de polimerización, se libera el ligando, lo que activa por completo a la polimerasa. La ADN polimerasa Phusion Hot Start II no requiere un paso de activación independiente en el protocolo PCR, ya que se reactiva inmediatamente a altas temperaturas.
La nueva ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Green Hot Start II es una combinación de ADN polimerasa de Phusion Hot Start II y tampones 5X Phusion Green. Los tampones incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el excelente rendimiento de la ADN polimerasa Phusion Hot Start II y es compatible con aplicaciones posteriores como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión por restricción del ADN.
La ADN polimerasa de alta fidelidad Thermo Scientific Phusion Hot Start II es la ADN polimerasa de inicio en caliente más precisa del mercado. Combina la ADN polimerasa Phusion y un ligando Affibody específico y unido de manera reversible. Affibody inhibe la actividad de la ADN polimerasa a temperatura ambiente evitando, de eso modo, la amplificación de productos inespecíficos.
El ligando Affibody también inhibe la actividad exonucleasa 3'→5’ de la polimerasa, lo que evita la degradación de los primers y del ADN de la plantilla durante la preparación de la reacción. A temperaturas de polimerización, se libera el ligando, lo que activa por completo a la polimerasa. La ADN polimerasa Phusion Hot Start II no requiere un paso de activación independiente en el protocolo PCR, ya que se reactiva inmediatamente a altas temperaturas.
La nueva ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Green Hot Start II es una combinación de ADN polimerasa de Phusion Hot Start II y tampones 5X Phusion Green. Los tampones incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel. El tampón coloreado no interfiere en el excelente rendimiento de la ADN polimerasa Phusion Hot Start II y es compatible con aplicaciones posteriores como, por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión por restricción del ADN.
Características destacadas
  • La preparación de la reacción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente
  • Reduce la amplificación inespecífica
  • Evita la degradación del cebador durante la preparación
  • Cero tiempo de reactivación gracias a una exclusiva tecnología de inicio en caliente
  • Alta fidelidad (52 veces más que Taq)
  • La velocidad de la polimerasa permite tiempos de extensión cortos
  • Reacciones sólidas, mínima optimización necesaria
  • Mayor producción con cantidades mínimas de enzimas
  • Carga directa en gel con tampón Green
Aplicaciones
  • PCR de alta fidelidad
  • Gran capacidad de procesamiento
  • Moldes complejos (ricos en GC)
  • Generación de moldes para secuenciación
  • PCR multiplex
  • PCR de largo alcance
  • Clonación
  • Mutagénesis†
  • Microarray
†También está disponible el kit de mutagénesis dirigida a sitio Phusion.
Incluye
la ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II
  • ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II (2 U/μl)
  • Tampón de alta fidelidad Phusion 5X
  • Tampón para cromatografía de gases Phusion 5X
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
  • Solución de 50 mm de MgCI2
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Green Hot Start II
  • ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II (2 U/μl)
  • Tampón de alta fidelidad Phusion Green 5X
  • Tampón para cromatografía de gases Phusion Green 5X
  • Dimetilsulfóxido (DMSO)
  • Solución de 50 mm de MgCI2
Ambos tampones Phusion y Phusion Green proporcionan 1,5 mm de MgCl2 en la concentración final 1X.
Peligroso: No
Vida útil: 24 meses
Condiciones de envío: Hielo seco
Tampón de almacenamiento: 20 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25° C), 0,1 mm de EDTA, 1 mm de DTT, 100 mm de KCl, estabilizadores, 200 μg/ml de BSA y glicerol al 50 %.
Condiciones de almacenamiento: −20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 U/μL
Contenido y almacenamiento Incluye:
• ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II (2 U/μl)
• Tampón HF Phusion Green 5X
• Tampón GC Phusion Green 5X
• DMSO
• Solución de 50 mM de MgCl2
Tanto los tampones Phusion Green HF como los GC proporcionan 1,5 mM de MgCl2 en la concentración 1X final. Almacenar a - 20 °C.
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto ADN polimerasa Hot Start de alta fidelidad
Cantidad 500 U (2 U/μl)
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidelidad (frente a Taq) 52 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 500 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Independiente
Tamaño (producto final) 20 kb o menos
Color Green