Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Phusion Flash
Código de producto. 10043967 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
10043967 100 reacciones 100 reacciones
10659009 500 reacciones 500 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10043967 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F548S
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice con esta mezcla maestra protocolos de PCR cortos sin comprometer la fidelidad ni el rendimiento.
La temperatura óptima de hibridación de las DNA polimerasas Phusion puede diferir notablemente de la de las polimerasas Taq.
Para obtener resultados óptimos comience por calcular con precisión su Tm con nuestra calculadora de Tm.
La mezcla maestra de PCR Phusion Flash se ha desarrollado para ahorrar tiempo en el laboratorio. La mezcla maestra 2X lista para usar permite el uso de protocolos de PCR extremadamente cortos sin comprometer la fidelidad ni el rendimiento de la reacción. Además, se minimizan los pasos de pipeteo: el usuario solo necesita añadir moldes y cebadores.
La exclusiva composición de la mezcla maestra permite el uso de protocolos de ciclado extremadamente cortos con moldes de ADN de complejidad tanto alta como baja (15 segundos por kilobase o menos). La mezcla maestra utiliza ADN polimerasa Phusion Flash II, una ADN polimerasa de corrección modificada a partir de la ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II.
La mezcla maestra para PCR Phusion Flash es una mezcla maestra 2x que permite el uso de protocolos de PCR muy cortos sin comprometer ni la fidelidad ni el rendimiento de la reacción. La mezcla maestra utiliza DNA polimerasa Phusion Flash II, una DNA polimerasa de corrección modificada a partir de la DNA polimerasa de alta fidelidad Phusion Hot Start II.
  • La mezcla maestra lista para su uso minimiza los pasos de pipeteo necesarios
  • Velocidad extrema: Tiempos de extensión de 15 kb/s o menos
  • Modificación de inicio en caliente que permite “tiempo de reactivación cero“
  • Exactitud: ADN polimerasa de corrección con una fidelidad de 25x Taq
  • Producción: Alta producción en tiempo reducido
Recomendada para:
PCR rápida, PCR de alta fidelidad, clonación, amplicones largos o difíciles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento 1 x 1 ml de mezcla maestra Phusion Flash, almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa Phusion Flash II
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad
Cantidad 100 reacciones
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidelidad (frente a Taq) 25 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 100 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tamaño (producto final) 20 kb o menos
Color Colorless