Descripción
La mezcla maestra para PCR directa en sangre Thermo Scientific Phusion está diseñada para la amplificación de ADN de sangre completa. Elimina la necesidad de un paso de purificación de ADN independiente antes de la PCR. La polimerasa modificada de ADN de alta fidelidad Phusion Hot Start II es resistente a los principales inhibidores de PCR presentes en la sangre y mantiene su actividad a concentraciones sanguíneas de hasta el 40% en la reacción de PCR.Esta ADN polimerasa de corrección extremadamente precisa hace de la mezcla maestra para PCR directa en sangre Phusion una opción ideal incluso para aplicaciones exigentes, como la clonación. La mezcla maestra para PCR directa en sangre Phusion también permite el análisis de muestras de sangre con diferentes conservantes (p. ej., heparina, EDTA, citrato), condiciones de almacenamiento y de varias especies.
- PCR directa – la muestra se añade directamente a la reacción de PCR, por lo que no se requieren engorrosos y costosos pasos de purificación de ADN
- Disponibilidad del protocolo de dilución y almacenamiento - permite decenas de reacciones de PCR a partir de una pequeña muestra y volver a realizar pruebas
- ADN polimerasa Phire especialmente diseñada - con tiempos de protocolo de PCR extremadamente breves
- Formato de mezcla maestra con colorante de carga de gel premezclado – minimiza la posibilidad de contaminación cruzada, reduce la manipulación de muestras y permite la carga directa en gel
- Genotipado
- Detección transgénica
- Análisis de knockout
- Secuenciación
- 2X Mezcla maestra para PCR directa en sangre Phusion Mix/li>
- 50 ml EDTA, pH 8,0
- Solución de 50 mm de MgCI2
- 100 % DMSO
- Mezcla de primers de control universal
- Agua sin nucleasa
- Estándar de ADN O'GeneRuler Express
Specifications
Specifications
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 5 x 1 ml mezcla maestra de PCR directa de sangre Phusion (2) • 40 μl de mezcla de primer de control universal • 0,5 ml 50 mM de EDTA • 1,5 ml 50 mM de MgCl2 • 0,5 ml de DMSO • 4 x 1,25 ml de agua, sin nucleasas • 50 μg de estándar de ADN O'GeneRuler Express (suficiente para 100 aplicaciones) Almacenar a - 20°C. |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | PCR directa |
| Polimerasa | ADN polimerasa Phusion Blood II |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Incluye etiqueta o tinte | Sí |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR directa |
| Cantidad | 500 reacciones |
| Condiciones de envío | Wet or Dry Ice |
| Show More |