Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Blood Direct PCR Master Mix
Código de producto. 15280114 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15280114 100 reacciones 100 reacciones
15290114 500 reacciones 500 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15280114 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor F175S
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Amplificar el ADN directamente de sangre completa sin purificación previa
La mezcla maestra para PCR directa en sangre Thermo Scientific Phusion está diseñada para la amplificación de ADN de sangre completa. Elimina la necesidad de un paso de purificación de ADN independiente antes de la PCR. La polimerasa modificada de ADN de alta fidelidad Phusion Hot Start II es resistente a los principales inhibidores de PCR presentes en la sangre y mantiene su actividad a concentraciones sanguíneas de hasta el 40% en la reacción de PCR.Esta ADN polimerasa de corrección extremadamente precisa hace de la mezcla maestra para PCR directa en sangre Phusion una opción ideal incluso para aplicaciones exigentes, como la clonación. La mezcla maestra para PCR directa en sangre Phusion también permite el análisis de muestras de sangre con diferentes conservantes (p. ej., heparina, EDTA, citrato), condiciones de almacenamiento y de varias especies.
Características destacadas
  • PCR directa – la muestra se añade directamente a la reacción de PCR, por lo que no se requieren engorrosos y costosos pasos de purificación de ADN
  • Disponibilidad del protocolo de dilución y almacenamiento - permite decenas de reacciones de PCR a partir de una pequeña muestra y volver a realizar pruebas
  • ADN polimerasa Phire especialmente diseñada - con tiempos de protocolo de PCR extremadamente breves
  • Formato de mezcla maestra con colorante de carga de gel premezclado – minimiza la posibilidad de contaminación cruzada, reduce la manipulación de muestras y permite la carga directa en gel
Aplicaciones
  • Genotipado
  • Detección transgénica
  • Análisis de knockout
  • Secuenciación
Incluye
  • 2X Mezcla maestra para PCR directa en sangre Phusion Mix/li>
  • 50 ml EDTA, pH 8,0
  • Solución de 50 mm de MgCI2
  • 100 % DMSO
  • Mezcla de primers de control universal
  • Agua sin nucleasa
  • Estándar de ADN O'GeneRuler Express
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 1 ml de mezcla maestra de PCR directa de sangre Phusion (2)
• 40 μl de mezcla de primer de control universal
• 0,5 ml 50 mM de EDTA
• 1,5 ml 50 mM de MgCl2
• 0,5 ml de DMSO
• 1,25 ml de agua, sin nucleasas
• 50 μg de estándar de ADN O'GeneRuler Express (suficiente para 100 aplicaciones)
Almacenar a - 20°C.
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR PCR directa
Polimerasa ADN polimerasa Phusion Blood II
Velocidad de reacción Fast
Incluye etiqueta o tinte Sí
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR directa
Cantidad 100 reacción de 20 μl
Condiciones de envío Wet or Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Genotyping
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 100 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tipo de muestra Sangre
Material de partida ADN