Learn More
Tocris Bioscience™ PHTPP
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18093842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18093842 10 mg 10 miligramos
18034222 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18093842 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2662/10
Selective ERβ antagonist
Selective estrogen ERβ receptor antagonist that displays 36-fold selectivity over ERα. Exhibits full antagonism at ERβ in a cotransfection assay in human endometrial cancer cells (HEC-1), with minimal effects on ERα.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 805239-56-9
Fórmula molecular C20H11F6N3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PHTPP
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.31
Pureza >99%
Peso molecular 423.318
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.