Learn More
PHTPP, MedChemExpress
Código de producto. 16490217
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490217 50 mg 50 miligramos
16463848 10 mg 10 miligramos
16442876 25 mg 25 miligramos
16424886 100 mg 100 miligramos
16416577 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490217 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103456
MedChemExpress PHTPP is a selective estrogen receptor β (ERβ) antagonist with 36-fold selectivity over ERα.
PHTPP is a selective estrogen receptor β (ERβ) antagonist with 36-fold selectivity over ERα.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PHTPP
CAS 805239-56-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H11F6N3O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (59.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C2=C3N=C(C(F)(F)F)C=C(C(F)(F)F)N3N=C2C4=CC=CC=C4)C=C1
Peso molecular (g/mol) 423.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.31
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death