Learn More
Ftivazida, LoGiCal
Código de producto. 30463219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463219 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463219 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3191.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthivazid
CAS 149-17-7
Nombres de analitos o componentes Phthivazid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H13 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Pyridinecarboxylic acid, 2-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid, [(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide (9CI), Isonicotinic acid, vanillylidenehydrazide (6CI,8CI), Ftivazid, Ftivazide, N-Isonicotinamido-3-methoxy-4-hydroxybenzalimine, NSC 31725, Phthivazid, Phthivazide, Vanicid, Vanillaberon, Vanizide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3O3/c1-20-13-8-10(2-3-12(13)18)9-16-17-14(19)11-4-6-15-7-5-11/h2-9,18H,1H3,(H,17,19)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc(C=NNC(=O)c2ccncc2)ccc1O
Nombre IUPAC N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metilideneamino]piridina-4-carboxamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 271.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0957 g/mol