Learn More
Ftalilsulfatiazol, TRC
Código de producto. 30133162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133162 5 g 5 g
30135028 10 g 10 g
30011563 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133162 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3975035G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-73-4
Fórmula molecular C17 H13 N3 O5 S2
Peso molecular (g/mol) 403.43
Sinónimo Phthalylsulfathiazole, 2-[[4-(Thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]carbamoyl]benzoic acid, Benzoic acid, 2-[[[4-[(2-thiazolylamino)sulfonyl]phenyl]amino]carbonyl]-, Phthalanilic acid, 4'-(2-thiazolylsulfamoyl)- (8CI), (o-Carboxybenzoyl)-p-aminophenylsulfonamidothiazole, 2-(N4-Phthalylaminobenzenesulfonamide)thiazole, 2-(N4-Phthalylsulfanilamido)thiazole, 4'-(2-Thiazolylsulfamoyl)phthalanilic acid, 4'-(2-Thiazolylsulfamyl)phthalanilic acid, AFI-Ftalyl, Cremothalidine, Enteramida, Entero-sulfina, Entexidina, Ftalazol, Ftalil-Esteve, Ftalil-Septol, Ftalysept, Intestiazol, NSC 66454, NSC 683525, Phtalazol, Phthalazol, Phthalidin, Phthalylnorsulfazole, Phthalylsulfathiazole, Phthalylsulfonazole, Phthalylsulphathiazole, Sulfacetil, Sulfaphthalazole, Sulfathalidine, Sulftalyl, Sulphaphthalyl, Taleudron, Talidine, Taloudron, Thalazole, Thalinil, Thalistanin, Thalistatyl, Ultratiazol
Nombre IUPAC 2-[[4-(1,3-tiozol-2-ilsulfamoil)fenil]carbamoilo]ácido benzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3nccs3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N4-Phthalylsulfathiazole
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H13N3O5S2/c21-15(13-3-1-2-4-14(13)16(22)23)19-11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)20-17-18-9-10-26-17/h1-10H,(H,18,20)(H,19,21)(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.0297