Learn More
Phthalylsulfathiazole, MedChemExpress
Código de producto. 16422276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16422276 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16422276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1407
MedChemExpress Phthalylsulfathiazole is a kind of sulfonamides used as an antibacterial drug.
Phthalylsulfathiazole is a kind of sulfonamides used as an antibacterial drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalylsulfathiazole
Forma física Solid
CAS 85-73-4
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13N3O5S2
Sinónimo N4-Phthalylsulfathiazole
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (99.15 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1C(NC2=CC=C(S(=O)(NC3=NC=CS3)=O)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 403.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.43
Porcentaje de pureza 95.0%