Learn More
Cloruro de ftaloílo, 90 %, AcroSeal™, ACROS Organics™
Código de producto. 13505000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13505000 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
13525000 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13505000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 417971000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-95-9
Clave InChI FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
Nombre IUPAC cloruro de benceno-1,2-dicarbonilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthaloyl chloride
Punto de fusión 12.0°C
Densidad 1.4000g/mL
Punto de ebullición 269.0°C to 271.0°C
Temperatura de inflamación 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C8H4Cl2O2
Fórmula lineal C6H4(COCl)2
Índice de refracción 1.5674 to 1.5694
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.4
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, decomposes in alcohol
Peso molecular (g/mol) 203.018
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.02
Porcentaje de pureza 90%