Learn More
Ftalonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424030 100 g 100 g
11417367 250 g 250 g
11407367 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15071.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-15-6 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
Phthalonitrile is used as an intermediate for chemical synthesis in the production of building blocks for colorants and coatings, life science and agricultural chemicals. And also used as a precursor to phthalocyanine and other pigments, fluorescent brighteners, and photographic sensitizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ftalonitrilo se utiliza como intermediario para la síntesis química en la producción de bloques básicos para colorantes y recubrimientos, ciencias de la vida y productos químicos agrícolas. También se utiliza como precursor de la ftalocianina y otros pigmentos, abrillantadores fluorescentes y sensibilizadores fotográficos.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-15-6
Fórmula molecular C8H4N2
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00001771
Clave InChI XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalonitrile, 1,2-dicyanobenzene, o-phthalodinitrile, phthalodinitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, o-dicyanobenzene, 1,2-benzodinitrile, o-pdn, o-cyanobenzonitrile, o-benzenedicarbonitrile
PubChem CID 7042
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarbonitrilo
SMILES N#CC1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalonitrile
Punto de fusión 139°C to 141°C
Temperatura de inflamación 162°C (323°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3439
Beilstein 775028
Información de solubilidad Soluble in alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phthalonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Phthalodinitrile