Learn More
Phthalocyanine, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 13438558 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13438558 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 13438558 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 417960050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 574-93-6
Fórmula molecular C32H18N8
Peso molecular (g/mol) 514.552
Clave InChI IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalocyanine, pigment blue 16, 29h,31h-phthalocyanine, phthalocyanin, heliogen blue g, polymon blue g, lionol blue kw, irgazin blue 3gt, ftalocianina, ci pigment blue 16
PubChem CID 5282330
ChEBI CHEBI:34921
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C(N4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalocyanine
Nombre de nota 99%
Color De azul a morado
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Beilstein 26, V,19, 599
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.54
Forma física Powder