Learn More
Ftalimida, sal de potasio, 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11488290 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11488290 100 g
1 options
Código de producto. 11488290 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210264980
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalimide, Potassium salt
CAS 1074-82-4
Color Amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C8H4KNO2
Número MDL MFCD00005887
Cantidad 100 g
Sinónimo potassium phthalimide, potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, n-potassiophthalimide, phthalimide potassium salt, n-potassium phthalimide, unii-x6kka27dil, phthalimide, potassium salt, potassium phthalamide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, potassium salt, x6kka27dil
Clave InChI FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-isoindol-2-uro de potasio
Peso molecular (g/mol) 185.22
PubChem CID 3356745
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.2
Forma física Powder