Learn More
Ftalimida, derivado de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11995581 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10532771 100 g Frasco de plástico 100 g
10645422 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11995581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170860025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1074-82-4 | C8H4KNO2 | 185.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1074-82-4
Fórmula molecular C8H4KNO2
Peso molecular (g/mol) 185.22
Número MDL MFCD00005887
Clave InChI FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium phthalimide, potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, n-potassiophthalimide, phthalimide potassium salt, n-potassium phthalimide, unii-x6kka27dil, phthalimide, potassium salt, potassium phthalamide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, potassium salt, x6kka27dil
PubChem CID 3356745
Nombre IUPAC potasio; isoindol-2-ida-1,3-diona
SMILES [K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalimide, potassium derivative
Punto de fusión >300°C
Color Gris o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino