Learn More
Ftalimida-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalimide D4 (Phenyl D4) |
| CAS | 60161-31-1 |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phthalimide D4 (Phenyl D4), 3,4,5,6-Tetradeuterophthalimide, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione-4,5,6,7-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)NC(=O)c2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 4,5,6,7-tetradeuterioisoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 151.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0571 |