Learn More
Ftalimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15700809 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
2.50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15700809 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10437910 100 g Frasco de plástico 100 g
10657292 500 g Frasco de plástico 500 g
10001390 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15700809 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131100025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 85-41-6 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-41-6
Fórmula molecular C8H5NO2
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00005881
Clave InChI XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, o-phthalimide, isoindoline-1,3-dione, o-phthalic imide, 1,3-isoindolinedione, benzoimide, 2-diazoindan-1,3-dione, phenylimide, phthalimid
PubChem CID 6809
ChEBI CHEBI:38817
Nombre IUPAC isoindol-1,3-diona
SMILES O=C1NC(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalimide
Punto de fusión >233.5°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 366.0°C
Temperatura de inflamación 165°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 21, 458
Fieser 07,330
Índice Merck 15, 7485
Información de solubilidad Solubility in water: 0.4-0.6g/L (20°C). Other solubilities: 5 g/100g boiling alcohol, freely soluble in aqueous alkali hydroxides, soluble in boiling acetic acid, acetone, hot ether, and dimethyl sulfoxide, almost insoluble in benzene, petroleum ether
Punto de sublimación 0366.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Copos cristalinos