Learn More
Ftalimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484294 500 g 500 g
11494294 2500 g 2500 g
11404304 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484294 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12584.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 85-41-6 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
Phthalimide is a reagent used to transform allyl- and alkyl halides into protected primary amines. . It is used as a precursor to other organic compounds as a masked source of ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ftalimida es un reactivo que se utiliza en la transformación de los haluros de alilo y alquilo en aminas primarias protegidas. . Se utiliza como precursor de otros compuestos orgánicos como fuente enmascarada de amoníaco.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en hidróxidos alcalinos acuosos
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Garantizar una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-41-6
Fórmula molecular C8H5NO2
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00005881
Clave InChI XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, o-phthalimide, isoindoline-1,3-dione, o-phthalic imide, 1,3-isoindolinedione, benzoimide, 2-diazoindan-1,3-dione, phenylimide, phthalimid
PubChem CID 6809
ChEBI CHEBI:38817
Nombre IUPAC isoindol-1,3-diona
SMILES O=C1NC(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalimide
Punto de fusión 232°C to 236°C
Densidad 1.21
pH 3.8
Punto de ebullición 366°C
Temperatura de inflamación 165°C (329°F)
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 118522
Índice Merck 14,7373
Información de solubilidad Slightly soluble in water; Soluble in aqueous alkali hydroxides
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.14
Porcentaje de pureza 99%