Learn More
Sal potásica de ftalimida-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalimide-15N Potassium Salt |
| CAS | 53510-88-6 |
| Fórmula molecular | C8H4K15NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione-2-15N','potassium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1/i9+1; |
| SMILES | O=C([15N]1[K])C(C=CC=C2)=C2C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 186.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.9849 |