Learn More
Ftalido, TRC
Código de producto. 30423410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423410 50 g
30420715 100 g
30424636 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP38452550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-41-2
Fórmula molecular C8 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 134.13
Sinónimo 1(3H)-Isobenzofuranone (9CI, ACI), Phthalide (6CI, 8CI), 1,3-Dihydro-2-benzofuran-1-one, 1-Phthalanone, 2-Benzofuran-1(3H)-one, 2-Hydroxymethylbenzoic acid γ-lactone, 3H-Isobenzofuran-1-one, NSC 1469, Phthalolactone
Nombre IUPAC 3H-2-benzofuran-1-ona
SMILES O=C1OCc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobenzofuranone
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4H,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0368