Learn More
Ftalida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10795431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10795431 100 g Frasco de plástico 100 GR
10785431 5 g Frasco de vidrio 5 g
10163230 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10795431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131091000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.95€
    36.65€ / 100 g
    Ahorro 6.30€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 87-41-2 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-41-2
Número MDL MFCD00005906
Clave InChI WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalide, isobenzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 1-phthalanone, phthalolactone, 2-benzofuran-1 3h-one, isobenzofuranone, phthalanone, 3h-isobenzofuran-1-one, 2-hydroxymethylbenzoic acid, gamma-lactone
PubChem CID 6885
ChEBI CHEBI:38085
Nombre IUPAC 3H-2-benzofuran-1-ona
SMILES C1C2=CC=CC=C2C(=O)O1
Specifications
Nombre del producto químico o material Phthalide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 70°C to 73°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 290°C
Temperatura de inflamación 152°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C8H6O2
Cantidad 100 g
Beilstein 17,31
Fieser 05,537; 08,402
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble
Peso molecular (g/mol) 134.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phthalide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement