Learn More
Ftalida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10785431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10785431 5 g Frasco de vidrio 5 g
10795431 100 g Frasco de plástico 100 GR
10163230 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10785431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131090050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-41-2 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-41-2
Número MDL MFCD00005906
Clave InChI WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalide, isobenzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 1-phthalanone, phthalolactone, 2-benzofuran-1 3h-one, isobenzofuranone, phthalanone, 3h-isobenzofuran-1-one, 2-hydroxymethylbenzoic acid, gamma-lactone
PubChem CID 6885
ChEBI CHEBI:38085
Nombre IUPAC 3H-2-benzofuran-1-ona
SMILES C1C2=CC=CC=C2C(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 70°C to 73°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 290°C
Temperatura de inflamación 152°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H6O2
Cantidad 5 g
Beilstein 17,31
Fieser 05,537; 08,402
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble
Peso molecular (g/mol) 134.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phthalide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2