Learn More
Ftalida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482917
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11482917 100 g 100 g
11492917 500 g 500 g
11402927 2500 g 2500 g
3 options
Código de producto. 11482917
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15516.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-41-2 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-41-2
Fórmula molecular C8H6O2
Peso molecular (g/mol) 134.134
Número MDL MFCD00005906
Clave InChI WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalide, isobenzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 1-phthalanone, phthalolactone, 2-benzofuran-1 3h-one, isobenzofuranone, phthalanone, 3h-isobenzofuran-1-one, 2-hydroxymethylbenzoic acid, gamma-lactone
PubChem CID 6885
ChEBI CHEBI:38085
Nombre IUPAC 3H-2-benzofuran-1-ona
SMILES C1C2=CC=CC=C2C(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalide
Punto de fusión 72°C to 75°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 289°C to 291°C
Temperatura de inflamación 152°C (305°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 114632
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza ≥98%